Tisk…
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48760-1G PC48760-250MG
APOSPC48760-1GEA 20470 CZK
APOSPC48760-1G APOSPC48760-250MG
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O₄
MW: 250.132 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847296
CAS číslo: 22227-60-7