Tisk…
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48756-1G PC48756-250MG
APOSPC48756-1GEA 16530 CZK
APOSPC48756-1G APOSPC48756-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₆BrFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29430786
CAS číslo: 1404119-48-7