Tisk…
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48755-1G PC48755-250MG PC48755-5G
APOSPC48755-1GEA 7250 CZK
APOSPC48755-1G APOSPC48755-250MG APOSPC48755-5G
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₅FOS
MW: 180,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17169315
CAS číslo: 698367-34-9