Tisk…
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
PC48752-250MG PC48752-1G PC48752-5G
APOSPC48752-250MGEA 1990 CZK
APOSPC48752-250MG APOSPC48752-1G APOSPC48752-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27923603
CAS číslo: 1159186-56-7