Tisk…
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48749-1G PC48749-250MG
APOSPC48749-1GEA 4400 CZK
APOSPC48749-1G APOSPC48749-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09955448
CAS číslo: 1020718-00-6