Tisk…
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48747-1G PC48747-250MG
APOSPC48747-1GEA 2820 CZK
APOSPC48747-1G APOSPC48747-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185433
CAS číslo: 1211580-84-5