Tisk…
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48742-1G PC48742-5G
APOSPC48742-1GEA 2200 CZK
APOSPC48742-1G APOSPC48742-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
MW: 224.458 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21603962
CAS číslo: 305795-89-5