Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48741-1G PC48741-250MG
APOSPC48741-1GEA 8500 CZK
APOSPC48741-1G APOSPC48741-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO
MW: 172,584 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15528861
CAS číslo: 1260764-27-9