Tisk…
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48737-10G PC48737-1G PC48737-5G
APOSPC48737-10GEA 9920 CZK
APOSPC48737-10G APOSPC48737-1G APOSPC48737-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261251
CAS číslo: 853792-27-5