6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48735-1G
PC48735-250MG
APOSPC48735-1GEA
18620
CZK
APOSPC48735-1G
APOSPC48735-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂BrFIN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31629889 CAS číslo: 217816-65-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |