2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48727-1G
PC48727-500MG
PC48727-250MG
APOSPC48727-1GEA
2240
CZK
APOSPC48727-1G
APOSPC48727-500MG
APOSPC48727-250MG
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
2-Fluoro-4-iodo-5-(methoxymethoxy)pyridine
Vzorec:
C₇H₇FINO₂ MW: 283.039 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22123918 CAS číslo: 1034467-27-0 |