Tisk…
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)thio]benzamide
PC48723-1G PC48723-5G
APOSPC48723-1GEA 2070 CZK
APOSPC48723-1G APOSPC48723-5G
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂S
MW: 265.252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28384422
CAS číslo: 329942-52-1