Tisk…
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4871-1G PC4871-250MG PC4871-5G
APOSPC4871-1GEA 3740 CZK
APOSPC4871-1G APOSPC4871-250MG APOSPC4871-5G
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂S
Bod tání: 78…79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792413
CAS číslo: 426-59-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III