Tisk…
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid, 3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC4868-1G PC4868-250MG
APOSPC4868-1GEA 20470 CZK
APOSPC4868-1G APOSPC4868-250MG
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,076 g/mol
Bod varu: 96…97 °C (2,5 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042314
CAS číslo: 382-43-4
UN: 3265
ADR: 8,III