Tisk…
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48676-100MG PC48676-1G PC48676-250MG
APOSPC48676-100MGEA 8240 CZK
APOSPC48676-100MG APOSPC48676-1G APOSPC48676-250MG
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036891
CAS číslo: 68718-08-1