1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48675-1G
PC48675-250MG
APOSPC48675-1GEA
5920
CZK
APOSPC48675-1G
APOSPC48675-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Vzorec:
C₉H₉BrClFN₂O MW: 295,536 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31372485 CAS číslo: 160132-69-4 |