1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48674-1G
PC48674-250MG
APOSPC48674-1GEA
5920
CZK
APOSPC48674-1G
APOSPC48674-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Vzorec:
C₉H₉BrClFN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31372792 CAS číslo: 2168111-87-1 |