Tisk…
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48670-1G PC48670-250MG
APOSPC48670-1GEA 5920 CZK
APOSPC48670-1G APOSPC48670-250MG
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29169513
CAS číslo: 2379918-54-2