Tisk…
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48669-1G PC48669-250MG
APOSPC48669-1GEA 5920 CZK
APOSPC48669-1G APOSPC48669-250MG
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032272
CAS číslo: 35212-91-0