Tisk…
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48668-1G PC48668-250MG
APOSPC48668-1GEA 32930 CZK
APOSPC48668-1G APOSPC48668-250MG
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27846135
CAS číslo: 1609256-10-1