Tisk…
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48667-1G PC48667-250MG
APOSPC48667-1GEA 5920 CZK
APOSPC48667-1G APOSPC48667-250MG
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29169504
CAS číslo: 2379918-61-1