Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48663-1G
PC48663-250MG
PC48663-5G
APOSPC48663-1GEA
1660
CZK
APOSPC48663-1G
APOSPC48663-250MG
APOSPC48663-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₄BrClF₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24108605 CAS číslo: 1500268-85-8 |