2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48662-1G
PC48662-250MG
PC48662-5G
APOSPC48662-1GEA
992
CZK
APOSPC48662-1G
APOSPC48662-250MG
APOSPC48662-5G
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec:
C₉H₃F₆NO₃ MW: 287,115 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30295050 CAS číslo: 76911-72-3 |