2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48660-1G
PC48660-250MG
PC48660-5G
APOSPC48660-1GEA
1660
CZK
APOSPC48660-1G
APOSPC48660-250MG
APOSPC48660-5G
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Vzorec:
C₉H₇F₇N₂O MW: 292.154 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32066760 CAS číslo: 2366994-07-0 |