Tisk…
7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48659-1G
APOSPC48659-1GEA 19910 CZK
APOSPC48659-1G
7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
7-Bromo-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFN
MW: 226,045 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23163685
CAS číslo: 1375107-95-1