6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
PC48657-1G
PC48657-250MG
APOSPC48657-1GEA
10750
CZK
APOSPC48657-1G
APOSPC48657-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₆F₃N₃·ClH MW: 225,599 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00662774 CAS číslo: 264884-49-3 |