Tisk…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
PC48656-1G PC48656-250MG
APOSPC48656-1GEA 9920 CZK
APOSPC48656-1G APOSPC48656-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₆F₃N₃·ClH
MW: 225.599 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12755592
CAS číslo: 909109-68-8