Tisk…
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48655-1G PC48655-250MG
APOSPC48655-1GEA 10550 CZK
APOSPC48655-1G APOSPC48655-250MG
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₆F₃N₃·ClH
MW: 225,599 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028472
CAS číslo: 1179361-68-2