Tisk…
3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48654-1G PC48654-250MG PC48654-5G
APOSPC48654-1GEA 14880 CZK
APOSPC48654-1G APOSPC48654-250MG APOSPC48654-5G
3-Bromo-4,5-difluorophenol 95%
3-Bromo-4,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28556936
CAS číslo: 1807120-34-8