Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48652-1G PC48652-5G
APOSPC48652-1GEA 3640 CZK
APOSPC48652-1G APOSPC48652-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11856027
CAS číslo: 154650-22-3