Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48651-1G
APOSPC48651-1GEA 10750 CZK
APOSPC48651-1G
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255,444 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845975
CAS číslo: 1160573-22-7