Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48650-1G PC48650-5G
APOSPC48650-1GEA 2480 CZK
APOSPC48650-1G APOSPC48650-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520672
CAS číslo: 1009093-60-0