Tisk…
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48649-1G PC48649-5G
APOSPC48649-1GEA 3310 CZK
APOSPC48649-1G APOSPC48649-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11520668
CAS číslo: 1114809-22-1