2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC48648-1G
PC48648-5G
APOSPC48648-1GEA
5200
CZK
APOSPC48648-1G
APOSPC48648-5G
2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₃Br₂FO MW: 281,905 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11520662 CAS číslo: 1114809-15-2 |