Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48647-25G PC48647-5G
APOSPC48647-25GEA 18820 CZK
APOSPC48647-25G APOSPC48647-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11110261
CAS číslo: 903875-64-9