Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48646-1G PC48646-250MG PC48646-5G
APOSPC48646-1GEA 12340 CZK
APOSPC48646-1G APOSPC48646-250MG APOSPC48646-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrFNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107180
CAS číslo: 1526564-53-3