Tisk…
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48645-1G PC48645-250MG
APOSPC48645-1GEA 2480 CZK
APOSPC48645-1G APOSPC48645-250MG
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
Vzorec: C₈H₈ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461916
CAS číslo: 339001-14-8