Tisk…
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol
PC48644-1G PC48644-250MG
APOSPC48644-1GEA 2980 CZK
APOSPC48644-1G APOSPC48644-250MG
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(1S)-2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₇ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033383
CAS číslo: 330156-49-5