(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC48643-1G
PC48643-250MG
APOSPC48643-1GEA
14920
CZK
APOSPC48643-1G
APOSPC48643-250MG
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₈ClFO MW: 174.6 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07776653 CAS číslo: 126534-42-7 |