Tisk…
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48642-1G PC48642-250MG
APOSPC48642-1GEA 1450 CZK
APOSPC48642-1G APOSPC48642-250MG
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(R)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈ClFO
MW: 174,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064295
CAS číslo: 126534-43-8