Tisk…
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48641-1G PC48641-250MG PC48641-5G
APOSPC48641-1GEA 6020 CZK
APOSPC48641-1G APOSPC48641-250MG APOSPC48641-5G
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₂BrF₅O
MW: 288.997 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922633
CAS číslo: 1208074-78-5