Tisk…
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48637-1G PC48637-500MG
APOSPC48637-1GEA 44640 CZK
APOSPC48637-1G APOSPC48637-500MG
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₄
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689854
CAS číslo: 1190603-51-0