Tisk…
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48636-1G PC48636-250MG
APOSPC48636-1GEA 15710 CZK
APOSPC48636-1G APOSPC48636-250MG
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride 95%
3-Methoxy-5-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₉H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185712
CAS číslo: 1214385-12-2