5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48631-1G
PC48631-250MG
PC48631-5G
APOSPC48631-1GEA
8070
CZK
APOSPC48631-1G
APOSPC48631-250MG
APOSPC48631-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Vzorec:
C₆H₂BrF₃O MW: 226,979 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12405433 CAS číslo: 1073339-19-1 |