Tisk…
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butyric acid
PC4863-1G PC4863-250MG
APOSPC4863-1GEA 2360 CZK
APOSPC4863-1G APOSPC4863-250MG
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
Vzorec: C₅H₇F₃O₃
Bod varu: 195…198 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190638
CAS číslo: 72114-82-0
UN: 3261
ADR: 8,III