Tisk…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48629-1G PC48629-250MG
APOSPC48629-1GEA 9890 CZK
APOSPC48629-1G APOSPC48629-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₃H₁₂BF₇O₂
MW: 344,033 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405355
CAS číslo: 1111096-06-0