Tisk…
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48628-1G PC48628-250MG
APOSPC48628-1GEA 3230 CZK
APOSPC48628-1G APOSPC48628-250MG
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₃H₁₇BBrFO₂
MW: 314,986 g/mol
Bod tání: 70…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405354
CAS číslo: 1111096-03-7