Tisk…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,6-Trifluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC48627-1G PC48627-250MG
APOSPC48627-1GEA 827 CZK
APOSPC48627-1G APOSPC48627-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₂H₁₄BF₃O₂
MW: 258,045 g/mol
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405351
CAS číslo: 325143-04-2