Tisk…
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48626-1G PC48626-250MG
APOSPC48626-1GEA 6250 CZK
APOSPC48626-1G APOSPC48626-250MG
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₂H₁₃BBrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405350
CAS číslo: 1073339-18-0