Tisk…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48625-1G PC48625-250MG
APOSPC48625-1GEA 3970 CZK
APOSPC48625-1G APOSPC48625-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₂H₁₄BF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405349
CAS číslo: 881401-96-3